Läs mer
all-rac-alpha-Tocopherylacetat, Mikromol™
Produktkod. 17978424
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17978424 250 mg
1 options
Produktkod. 17978424 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1381.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
all-rac-alpha-Tocopheryl Acetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material all-rac-alpha-Tocopheryl Acetate
CAS 7695-91-2
Analyt- eller komponentnamn all-rac-alpha-Tocopheryl Acetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C31 H52 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym all-rac-alpha-Tocopheryl acetate, all-rac-2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl acetate
InChI formel InChI=1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3
LEDER CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)C)c(C)c(C)c2O1
IUPAC-namn [2,5,7,8-tetrametyl-2-(4,8,12-trimetyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-yl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 472.74
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 472,3916 g/mol