missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
all-trans-13,14-Dihdyro Retinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | all-trans-13,14-Dihdyroretinol |
| CAS | 115797-14-3 |
| Molekylformel | C20 H32 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Retinol, 13,14-dihydro-, 13,14-Dihydroretinol, 13,14-Dihydro-all-trans-retinol, all-trans-13,14-Dihydroretinol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-12,17,21H,7,10,13-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+ |
| LEDER | CC(CCO)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | (4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-4,6,8-trien-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.47 |
| Formel vikt | 288.2453 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?