Läs mer
all-trans 4-Keto Retinoic Acid-(9-methyl)-d3, TRC
Produktkod. 30400523
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30400523 1 mg
30389517 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30400523 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK2049831MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346606-26-5
Molekylformel C20 2H3 H23 O3
Molekylvikt (g/mol) 317.44
Synonym 4-Oxoretinoic-(9-methyl-d3) acid, 4-Ketoretinoic acid (9-methyl-D3), 4-Oxo-all-trans-retinoic-d3 acid, 4-Oxotretinoin-d3, 4-keto-Retinoic acid-d3, all-trans-4-Oxoretinoic acid-d3, (2E,4E,6E,8E)-3-Methyl-7-(methyl-d3)-9-(2,6,6-trimethyl-3-oxocyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3-methyl-7-(trideuteriomethyl)-9-(2,6,6-trimethyl-3-oxocyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material all-trans-4-Ketoretinoic acid 9-methyl-d3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7+,15-13+/i1D3
Formel vikt 317.207