Läs mer
all-trans-4-Oxoretinoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16496837
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496837 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16496837 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107494A
MedChemExpress all-trans-4-Oxoretinoic acid, an active metabolite of vitamin A, induces gene transcription via binding to nuclear retinoic acid receptors (RARs).
all-trans-4-Oxoretinoic acid, an active metabolite of vitamin A, induces gene transcription via binding to nuclear retinoic acid receptors (RARs).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material all-trans-4-Oxoretinoic acid
CAS 38030-57-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H26O3
Kvantitet 5 mg
Synonym all-trans 4-Keto Retinoic Acid
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (159.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(C(CCC(C)1C)=O)C)C)=C\C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 314.42
Formel vikt 314.42
Procent renhet 90.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism