missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

all-trans 5,6-Epoxy Retinoic Acid, TRC

Produktkod. 30374476
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374476 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30374476 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5898005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material all-trans 5,6-Epoxy Retinoic Acid
CAS 13100-69-1
Molekylformel C20 H28 O3
Kvantitet 5 mg
Synonym 5,6-Epoxy-5,6-dihydroretinoic Acid, 5,6-Epoxy-atRA, 5,6-Epoxyretinoic acid, all-trans-5,6-Epoxyretinoic acid
InChI formel InChI=1S/C20H28O3/c1-15(8-6-9-16(2)14-17(21)22)10-13-20-18(3,4)11-7-12-19(20,5)23-20/h6,8-10,13-14H,7,11-12H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,13-10+,15-8+,16-14+
LEDER C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C12OC1(C)CCCC2(C)C
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(1,5,5-trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-6-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Molekylvikt (g/mol) 316.43
Formel vikt 316.2038
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.