missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
all-trans 5,6-Epoxy Retinoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | all-trans 5,6-Epoxy Retinoic Acid |
| CAS | 13100-69-1 |
| Molekylformel | C20 H28 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5,6-Epoxy-5,6-dihydroretinoic Acid, 5,6-Epoxy-atRA, 5,6-Epoxyretinoic acid, all-trans-5,6-Epoxyretinoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O3/c1-15(8-6-9-16(2)14-17(21)22)10-13-20-18(3,4)11-7-12-19(20,5)23-20/h6,8-10,13-14H,7,11-12H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,13-10+,15-8+,16-14+ |
| LEDER | C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C12OC1(C)CCCC2(C)C |
| IUPAC-namn | (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(1,5,5-trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-6-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.43 |
| Formel vikt | 316.2038 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?