missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
all-trans-Anhydro Retinol (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | all-trans-Anhydro Retinol |
| CAS | 1224-78-8 |
| Molekylformel | C20 H28 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cyclohexene, 6-[(2E,4E,6E)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraen-1-ylidene]-1,5,5-trimethyl-, (6E)-, 1,3,5,7-Nonatetraene, 3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-ylidene)-, (all-E)- (8CI), Cyclohexene, 6-(3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenylidene)-1,5,5-trimethyl-, (all-E)-, Cyclohexene, 6-[(2E,4E,6E)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenylidene]-1,5,5-trimethyl-, (6E)- (9CI), (6E)-6-[(2E,4E,6E)-3,7-Dimethyl-2,4,6,8-nonatetraen-1-ylidene]-1,5,5-trimethylcyclohexene, Anhydroretinol, Anhydrovitamin A, Anhydrovitamin A1, R368, R368 (vitamin analog), Retinol, anhydro-, Vitamin A1, anhydro-, all-trans-Anhydroretinol, trans-Anhydrovitamin A |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28/c1-7-16(2)10-8-11-17(3)13-14-19-18(4)12-9-15-20(19,5)6/h7-8,10-14H,1,9,15H2,2-6H3/b11-8+,16-10+,17-13+,19-14- |
| LEDER | C\C(=C/C=C/C(=C/C=C\1/C(=CCCC1(C)C)C)/C)\C=C |
| IUPAC-namn | (6E)-6-[(2E,4E,6E)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenylidene]-1,5,5-trimethylcyclohexene |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.44 |
| Formel vikt | 268.2191 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?