Läs mer
all-trans-Retinal-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | all-trans-Retinal-d5 |
| CAS | 1217234-58-6 |
| Molekylformel | C20H23D5O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenal-d5, all -trans-Vitamin A Aldehyde-d5, Retinene-d5, E-Retinal-d5, Retinaldehyde-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+/i3D3,10D2 |
| LEDER | O=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])CCC1(C)C |
| IUPAC-namn | (2E,4E,6E,8E)-9-[3,3-dideuterio-6,6-dimethyl-2-(trideuteriomethyl)cyclohexen-1-yl]-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenal |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.47 |
| Formel vikt | 289.2454 |