Läs mer
All-trans-retinal, MedChemExpress
Produktkod. 16449316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16449316 100 mg
1 options
Produktkod. 16449316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW004500
MedChemExpress All-trans-retinal is a one of the major vitamin A metabolites in the retina. In physiological conditions, all-trans-RAL is regenerated to the visual chromophore, 11-cis-retinal.
All-trans-retinal is a one of the major vitamin A metabolites in the retina. In physiological conditions, all-trans-RAL is regenerated to the visual chromophore, 11-cis-retinal.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material All-trans-retinal
CAS 116-31-4
Färg Brownish Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H28O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (439.46 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C\C=O
Molekylvikt (g/mol) 284.44
Formel vikt 284.44
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism