missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

all-trans-Retinal, TRC

Produktkod. 30012226
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012226 1 g
30004311 5 g
18053210 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012226 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR2400001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 116-31-4
Molekylformel C20 H28 O
Molekylvikt (g/mol) 284.44
Synonym Retinal, Retinal, all-trans- (8CI), Retinene 1 (6CI), (all-E)-15-Apo-β-caroten-15-al, (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenal, 15-Apo-β-caroten-15-al, 15-Apo-β-carotenal, 2,4,6,8-Nonatetraenal, 3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (all-E)-, Axerophthal, E-Retinal, Retinaldehyde, Retinene, Vitamin A aldehyde, Vitamin A1 aldehyde, all-E-Retinal, all-trans-Retinal, all-trans-Retinaldehyde, all-trans-Vitamin A aldehyde, trans-Retinal, trans-Vitamin A aldehyde
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenal
LEDER C\C(=C/C=O)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material all-trans Retinal
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
Formel vikt 284.214
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.