Läs mer
STEMCELL Technologies All-Trans Retinoic Acid
Produktkod. p-7217364
Encompass_Preferred
Kvantitet:
50 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
50mg
Produktkod. 15855521
Brand: STEMCELL Technologies 72262
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Retinoid pathway activator; Activates retinoic acid receptor (RAR)
  • All-Trans Retinoic Acid is a derivative of Vitamin A that functions as a ligand for the retinoic acid receptor (RAR, IC50 = 14 nM)
  • RARs heterodimerize with retinoid X receptors (RXRs) and bind to retinoic acid response elements (RAREs) in DNA and act as transcription factors, altering gene expression
  • (Apfel et al.), Chambon)
Specifikationer
CAS 302-79-4
Synonym ATRA; NSC 122758; Retinoic acid; Trans retinoic acid; Tretinoin; Vitamin A acid
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C20H28O2
Renhet ≥98%
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.