Läs mer
Thermo Scientific Chemicals all-trans-retinsyra, 97%
Produktkod. p-190597 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
5g
Produktkod. 10552611
Brand: Thermo Scientific Chemicals 207341000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
All-trans-retinol, vitamin A, retinol, CAS # 68-26-8, är ett fettlösligt vitamin som binder retinoidreceptorer i celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• All-trans-retinol, allmänt känd som vitamin A, är ett fettlösligt näringsämne
• All-trans-retinol är involverad i hormonell signalering via retinoidreceptorerna
• Det är en viktig regulator av celldelning och apoptos
• Brist kan leda till syn-, skelett-, immun- och hudsjukdomar
Ansökningar
• Lämplig för forskning om celldifferentiering, embryonal utveckling, immunologi med mera
• Laboratoriekvalitet, endast för forskningsanvändning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302-79-4
Molekylformel C20H28O2
Molekylvikt (g/mol) 300.44
MDL-nummer MFCD00001551
InChI-nyckel SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Synonym retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyra
LEDER C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material all-trans-Retinoic acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 179°C to 184°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Beilstein 09, III, 3118
Merck Index 15, 8288
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,dmso (25mg/mL),slightly soluble in alcohol and chloroform
Formel vikt 300.44
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • all-trans-Retinoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.