missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
all-trans-Retinoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | all-trans Retinoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 339-16-2 |
| Molekylformel | C21 H30 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Retinoic acid','methyl ester, Retinoic acid','methyl ester','all-trans- (8CI), Methyl all-trans-retinoate, Methyl retinoate, Ro 4-3781, Vitamin A acid methyl ester, all-trans-Methyl retinoate, all-trans-Retinoic acid methyl ester, all-trans-Vitamin A acid methyl ester, β-Retinoic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O2/c1-16(9-7-10-17(2)15-20(22)23-6)12-13-19-18(3)11-8-14-21(19,4)5/h7,9-10,12-13,15H,8,11,14H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,16-9+,17-15+ |
| LEDER | COC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | methyl (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.46 |
| Formel vikt | 314.2246 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?