Läs mer
Thermo Scientific Chemicals all-trans-retinol, 95 %
Produktkod. 10699843 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
500mg
Produktkod. 10699843
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
All-trans-retinol, vitamin A, retinol, CAS # 68-26-8, är ett fettlösligt vitamin som binder retinoidreceptorer i celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•All-trans-retinol, allmänt känd som vitamin A, är ett fettlösligt näringsämne
• All-trans-retinol är involverad i hormonell signalering via retinoidreceptorerna
• Det är en viktig regulator av celldelning och apoptos
• Brist kan leda till syn-, skelett-, immun- och hudsjukdomar
Användningsområden
•Lämplig för forskning om celldifferentiering, embryonal utveckling, immunologi med mera
• Laboratoriekvalitet, endast för forskningsanvändning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-26-8
Molekylformel C20H30O
Molekylvikt (g/mol) 286.459
MDL-nummer MFCD00001552
InChI-nyckel FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Synonym retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
PubChem CID 445354
ChEBI CHEBI:17336
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
LEDER CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material all-trans-Retinol
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Gul till orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Beilstein 06, III, 2787
Merck Index 15, 10211
Formel vikt 286.46
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Powder or Lumps
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • all-trans-Retinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.