missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
all-trans-Retinol-d5, >80%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | all-trans-Retinol-d5 |
| CAS | 1185244-58-9 |
| Molekylformel | C20H25D5O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Vitamin A-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+/i3D3,10D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])CCC(C)(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C1C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.48 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?