Läs mer
all-trans-Retinol, TRC
Produktkod. 30421304
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30421304 1 g
1 options
Produktkod. 30421304 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR2520001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin A (as retinol)
CAS 68-26-8
Molekylformel C20 H30 O
Kvantitet 1 g
Synonym Retinol, Retinol','all-trans- (8CI), (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol, 2,4,6,8-Nonatetraen-1-ol','3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-','(all-E)-, A-Mulsal, A-Sol, A-Vi-Pel, A-Vitan, Acon, Afaxin, Agiolan, Agoncal, Alcovit A, Alphalin, Alphasterol, Anatola, Anatola A, Anti-Infective vitamin, Antixerophthalmic vitamin, Aoral, Apexol, Apostavit, Aquasol A Parenteral, Aquasynth, Atav, Avibon, Avita, Avitol, Axerol, Axerophthol, Bentavit A, Biosterol, Cylasphere, Disatabs Tabs, Dofsol, Dohyfral A, Epiteliol, Hi-A-Vita, Lard Factor, Myvpack, NSC 122759, Nio-A-Let, Oleovitamin a, Ophthalamin, Plivit A, Prepalin, Retinol 50C, Retinyl A, Tagravit R 1, Tegosphere VitA, Testavol, Thalasphere, Vaflol, Veroftal, Vi-Alpha, Vi-Dom-A, Vitamin A, Vitamin A alcohol, Vitamin A alcohol','all-trans-, Vitamin A1, Vitamin A1 alcohol, Vitamin A1 alcohol','all-trans-, Vitamin A1','all-trans-, Vitavel A, Vitpex, Vogan, Vogan-Neu, all-trans-Retinol, all-trans-Retinyl alcohol, all-trans-Vitamin A, all-trans-Vitamin A alcohol, all-trans-Vitamin A1, trans-Retinol, trans-Vitamin A alcohol, β-Retinol
InChI formel InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
LEDER C\C(=C/CO)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 286.45
Formel vikt 286.2297