Läs mer
all-trans-retinylacetat, 1,5 miljoner IE/g, i solrosolja, stabiliserat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15255988 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15255988 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15255988 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 346325000
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-47-9
InChI-nyckel QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Synonym retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
PubChem CID 638034
ChEBI CHEBI:32095
IUPAC-namn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]acetat
LEDER CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material all-trans-Retinyl acetate
Flampunkt >100 °C
Molekylformel C22H32O2
Brytningsindex 1,5470 till 1,5550
Kvantitet 500 g
Merck Index 15,10211
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: svårlöslig.
Molekylvikt (g/mol) 328.49
Viskositet 20 mPa (60 °C)
Formel vikt 328.49
Procent renhet 1,50 till 1,65 mil. IU/g (vitamin A) fotometer.
Relaterade ämnen 0,14 (A370/A326) max
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • all-trans-Retinyl acetate, 1.5 million IU/g, in sunflower oil, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.