Läs mer
Thermo Scientific Chemicals all-trans-retinylacetat, 1,5 miljoner IE/g, i solrosolja, stabiliserat
Produktkod. 10499481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10499481 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10499481 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 346321000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 127-47-9 | C22H32O2 | 328.49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material all-trans-Retinyl acetate
CAS 127-47-9
Flampunkt >100 °C
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C22H32O2
Brytningsindex 1,5470 till 1,5550
Kvantitet 100 g
Merck Index 15,10211
Synonym retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: svårlöslig
InChI-nyckel QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
LEDER CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
IUPAC-namn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 328.49
PubChem CID 638034
ChEBI CHEBI:32095
Viskositet 20 mPa (60 °C)
Formel vikt 328.49
Relaterade ämnen 0,14 (A370/A326) max
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • all-trans-Retinyl acetate, 1.5 million IU/g, in sunflower oil, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.