Läs mer
all-trans-Retinyl Oleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | all-trans-Retinyl Oleate |
| CAS | 631-88-9 |
| Molekylformel | C38 H62 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Oleic acid','ester with retinol (6CI), Retinol','(9Z)-9-octadecenoate (9CI), Retinol','9-octadecenoate','(Z)-, Retinol','oleate (7CI,8CI), Retinyl oleate, Vitamin A oleate, all-trans-Retinyl oleate |
| InChI formel | InChI=1S/C38H62O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-27-37(39)40-32-30-34(3)25-22-24-33(2)28-29-36-35(4)26-23-31-38(36,5)6/h14-15,22,24-25,28-30H,7-13,16-21,23,26-27,31-32H2,1-6H3/b15-14-,25-22+,29-28+,33-24+,34-30+ |
| LEDER | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 550.9 |
| Formel vikt | 550.475 |