Läs mer
all-trans-Retinyl Stearate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | all-trans-Retinyl Stearate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H64O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-27-37(39)40-32-30-34(3)25-22-24-33(2)28-29-36-35(4)26-23-31-38(36,5)6/h22,24-25,28-30H,7-21,23,26-27,31-32H2,1-6H3/b25-22+,29-28+,33-24+,34-30+ |
| Formel vikt | 552.4906 |