Läs mer
Brady™ Permanent självhäftande blå vinyltejp för alla väder för M6/M7-skrivare
Med förmågan att hålla i upp till 10 år i en ™utomhusmiljö är Bradys lågkrympande vinyl med ultraaggressivt lim idealisk för ett brett spektrum av identifieringsapplikationer.
748.00 SEK - 1365.00 SEK
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
|---|---|
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produktkod | Brand | Färg | Mått (L x B) | För användning med (utrustning) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Färg | Mått (L x B) | För användning med (utrustning) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
|
17889004
|
Brady™
173219 |
Blått | 15 meter x 0,5 tum | M710, BMP71 |
748.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17858314
|
Brady™
174157 |
Blått | 15 meter x 0,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
794.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17868254
|
Brady™
173286 |
Blått | 50 fot x 1 tum | M710, BMP71 |
977.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 18-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17899144
|
Brady™
174120 |
Blått | 50 fot x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
1040.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17818774
|
Brady™
173255 |
Blått | 15 meter x 6 cm. | M710, BMP71 |
1290.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17809124
|
Brady™
174132 |
Blått | 15 meter x 6 cm. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
1365.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17818744
|
Brady™
173213 |
Ljusblå | 15 meter x 0,5 tum | M710, BMP71 |
748.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 18-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17828124
|
Brady™
173280 |
Ljusblå | 50 fot x 1 tum | M710, BMP71 |
977.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17858764
|
Brady™
173249 |
Ljusblå | 15 meter x 6 cm. | M710, BMP71 |
1290.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17809174
|
Brady™
174137 |
Ljusblå | 15 meter x 6 cm. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
1365.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17879154
|
Brady™
173207 |
Himmelsblå | 15 meter x 0,5 tum | M710, BMP71 |
748.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17838384
|
Brady™
173274 |
Himmelsblå | 50 fot x 1 tum | M710, BMP71 |
977.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17818754
|
Brady™
173243 |
Himmelsblå | 15 meter x 6 cm. | M710, BMP71 |
1290.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
Beskrivning
- Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och tuffa ytor och kan appliceras i kalla temperaturer
- Motstår exponering för UV-ljus, kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och allmän industriell smuts
- Förutom pulverlackerad metall, fäster den även på svåra ytor som målade askeblock, målat trä, texturerad plast, pappersmantlade rör och formblåsta fall
- RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Tillverkad av B-595 vinylmaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Hold (Håll) | |
| Termisk överföring | |
| Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, Lean och 5S-märkning, rör- och ventilmärkning | |
| 50 ft. | |
| -40 °F till +180 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 50 ft. |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 15.24 m |