Läs mer
Brady™ All-weather Permanent självhäftande genomskinlig vinyletiketttejp för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17899154
Mått (LxB):
50 fot x 0,5 tum.
50 fot x 1 tum.
50 fot x 2 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Produktkod. 17899154
Brand: Brady™ 174121
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med förmågan att hålla i upp till 10 år i en ™utomhusmiljö är Bradys lågkrympande vinyl med ultraaggressivt lim idealisk för ett brett spektrum av identifieringsapplikationer.
  • Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och tuffa ytor och kan appliceras i kalla temperaturer
  • Motstår exponering för UV-ljus, kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och allmän industriell smuts
  • Förutom pulverlackerad metall, fäster den även på svåra ytor som målade askeblock, målat trä, texturerad plast, pappersmantlade rör och formblåsta fall
  • RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Tillverkad av B-595 vinylmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2979, ASTM D 523
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Klart
Avsluta Glans
Formatera Kontinuerligt
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Utrustningsmärkning, elektrisk märkning, golvmärkning, laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 50 ft.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +180 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +82 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 50 fot x 1 tum.
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Alternativt artikelnummer M6C-1000-595-CL