Läs mer
Brady™ Permanent självhäftande orange vinyltejp för alla väder för M6/M7-skrivare
Med förmågan att hålla i upp till 10 år i en ™utomhusmiljö är Bradys lågkrympande vinyl med ultraaggressivt lim idealisk för ett brett spektrum av identifieringsapplikationer.
Brand:  Brady™ 174138
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17839084
  • 1365.00 SEK / Paket med 1
Beräknad leverans: 18-11-2026
Beskrivning
  • Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och tuffa ytor och kan appliceras i kalla temperaturer
  • Motstår exponering för UV-ljus, kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och allmän industriell smuts
  • Förutom pulverlackerad metall, fäster den även på svåra ytor som målade askeblock, målat trä, texturerad plast, pappersmantlade rör och formblåsta fall
  • RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Tillverkad av B-595 vinylmaterial
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Orange
Kontinuerligt
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Utrustningsmärkning, elektrisk märkning, golvmärkning, laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning
Nej
Rektangel
-40 °C till +82 °C
0.102 mm
50 ft.
2 tum
M6C-2000-595-OR
ASTM D 2979, ASTM D 523
Hold (Håll)
Glans
Självlaminerande vinyl
Termisk överföring
Icke-steril
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
50 ft.
-40 °F till +180 °F
0,004 tum.
15 meter x 6 cm.
15.24 m
50.8 mm