Läs mer
Brady™ Permanent självhäftande lila vinyltejp för alla väder för M6/M7-skrivare
Med förmågan att hålla i upp till 10 år i en ™utomhusmiljö är Bradys lågkrympande vinyl med ultraaggressivt lim idealisk för ett brett spektrum av identifieringsapplikationer.
748.00 SEK - 1365.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2979, ASTM D 523
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Lila
Se fler specifikationer
Produkter 4
Produktkod Brand Mått (L x B) För användning med (utrustning) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Mått (L x B) För användning med (utrustning) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17888804
Visa dokument
Brady™
173209
15 meter x 0,5 tum M710, BMP71
748.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17888384
Visa dokument
Brady™
173276
50 fot x 1 tum M710, BMP71
977.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
17888874
Visa dokument
Brady™
173245
15 meter x 6 cm. M710, BMP71
1290.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17869034
Visa dokument
Brady™
174139
15 meter x 6 cm. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
1365.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och tuffa ytor och kan appliceras i kalla temperaturer
  • Motstår exponering för UV-ljus, kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och allmän industriell smuts
  • Förutom pulverlackerad metall, fäster den även på svåra ytor som målade askeblock, målat trä, texturerad plast, pappersmantlade rör och formblåsta fall
  • RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Tillverkad av B-595 vinylmaterial
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Lila
Kontinuerligt
Termisk överföring
Utrustningsmärkning, elektrisk märkning, golvmärkning, laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning
50 ft.
-40 °F till +180 °F
0,004 tum.
50 ft.
ASTM D 2979, ASTM D 523
Hold (Håll)
Glans
Vinyl
Icke-steril
Nej
Rektangel
-40 °C till +82 °C
0.102 mm
15.24 m
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer