Läs mer
Brady™ Allväderspermanent självhäftande röd vinyletiketttejp för M6/M7-skrivare
Med förmågan att hålla i upp till 10 år i en ™utomhusmiljö är Bradys lågkrympande vinyl med ultraaggressivt lim idealisk för ett brett spektrum av identifieringsapplikationer.
Brand: Brady™ 173275
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och tuffa ytor och kan appliceras i kalla temperaturer
- Motstår exponering för UV-ljus, kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och allmän industriell smuts
- Förutom pulverlackerad metall, fäster den även på svåra ytor som målade askeblock, målat trä, texturerad plast, pappersmantlade rör och formblåsta fall
- RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Tillverkad av B-595 vinylmaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Rött | |
| Kontinuerligt | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Utrustningsmärkning, elektrisk märkning, golvmärkning, laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 1 tum | |
| M7C-1000-595-RD |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Vinyl | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40 °F till +180 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 50 fot x 1 tum | |
| 15.24 m | |
| 25.4 mm |