Läs mer
Brady™ Vinyletiketter för alla väder
Gör etiketter som tål upp till 10 års missbruk utomhus med detta lågkrympande vinyletikettmaterial (B-595). Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady™ handhållen etikettmaskin.
Brand:  Brady™ 170817
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17930700
  • 497.00 SEK / Paket med 1
I lager
Beskrivning
  • Idealisk för märkning av rör, utrustning, hyllor och andra industriella ytor
  • Designad för att motstå långvarig exponering för UV-ljus, kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och smuts
  • Tillverkad med permanent akryllim med hög klibbighet för användning på grova, mycket strukturerade, smutsiga och släta ytor, speciellt i kalla temperaturer
  • Väderbeständiga etiketter designade för att hålla i upp till 10 år i utomhusmiljö
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Rött, Vitt
Kontinuerligt
Topp
Etikett
Component and equipment labelling;Electrical labelling;Facility identification;Floor marking;Lean and 5S labelling;Pipe and valve marking;Warehouse marking
-40° C
1 Label(s) / Box
12.70 mm (W) x 7.62 m (L)
-40 °C till 82 °C
0.102 mm
25 ft.
0,5 tum
12.70 mm
M4C-500-595-RD-WT
BS 5609:1986 Section 2 and section 3 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Hold (Håll)
Glans
Vinyl
Termisk överföring
Icke-steril
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
M4C-500-595-RD-WT
1
-40°F to 180°F
0.004 in
25 fot x 0,5 tum.
7.62 m
12.70 mm
0,5 tum