Läs mer
Brady™ Vinyletiketter för alla väder
Gör etiketter som tål upp till 10 års missbruk utomhus med detta lågkrympande vinyletikettmaterial (B-595). Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady™ handhållen etikettmaskin.
Brand: Brady™ 170842
Beskrivning
- Idealisk för märkning av rör, utrustning, hyllor och andra industriella ytor
- Designad för att motstå långvarig exponering för UV-ljus, kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och smuts
- Tillverkad med permanent akryllim med hög klibbighet för användning på grova, mycket strukturerade, smutsiga och släta ytor, speciellt i kalla temperaturer
- Väderbeständiga etiketter designade för att hålla i upp till 10 år i utomhusmiljö
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Genomskinlig, Klart, Vitt | |
| Kontinuerligt | |
| Topp | |
| Etikett | |
| Component and equipment labelling;Electrical labelling;Facility identification;Floor marking;Lean and 5S labelling;Pipe and valve marking;Warehouse marking | |
| -40° C | |
| 1 Label(s) / Box | |
| 25.40 mm (W) x 6.10 m (L) | |
| -40 °C till 82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 20 ft. | |
| 1 tum | |
| 25.40 mm | |
| M4C-1000-595-CL-WT |
| BS 5609:1986 Section 2 and section 3 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Självlaminerande vinyl | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | |
| M4C-1000-595-CL-WT | |
| 1 | |
| -40°F to 180°F | |
| 0.004 in | |
| 25,40 mm (B) x 6,10 m (L) | |
| 6.10 m | |
| 25.40 mm | |
| 0,5 tum |