Läs mer
Brady™ Vinyletiketter för alla väder
Produktkod. 17831789 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
38,10 mm (B) x 25,40 mm (H)
Produktkod. Mått (L x B)
17831789 38,10 mm (B) x 25,40 mm (H)
1 options
Produktkod. 17831789 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 176807
I lager
Gör etiketter som tål upp till 10 års missbruk utomhus med detta lågkrympande vinyletikettmaterial (B-595). Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady handhållen etikettmaskin.
  • Gör etiketter som tål upp till 10 års missbruk utomhus med detta lågkrympande vinyletikettmaterial (B-595). Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady handhållen etikettmaskin.
  • Mångsidig: Idealisk för märkning av rör, utrustning, hyllor och andra industriella ytor
  • Tuff: Designad för att tåla långvarig exponering för UV-ljus, kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och smuts
  • Lim: Tillverkad med permanent akryllim med hög klibbighet för användning på grova, högstrukturerade, smutsiga och släta ytor, speciellt i kalla temperaturer
  • Långvarig: Väderbeständiga etiketter designade för att hålla i upp till 10 år i utomhusmiljö
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS 5609:1986 Section 2 and section 3 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Kassett (tejp)
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Front
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av komponenter och utrustning, elektrisk märkning, anläggningsidentifiering, laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning, lockouttagout, säkerhetsidentifiering, rör- och ventilmärkning
För användning med (utrustning) BMP51, M511 skrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Modell M5-31-595
Antal per förpackning 250 Label(s) / Box
Kvantitet 1
Storlek 38.10 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to 180°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 82 °C
Tjocklek (engelska) 0.004 in
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 38,10 mm (B) x 25,40 mm (H)
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 25.40 mm
Bredd (engelska) 1.5 in
Bredd (metrisk) 38.10 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 38.10 mm
Höjd (engelska) 1 in
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Alternativt artikelnummer M5-31-595