Läs mer
Brady™ Vinyletiketter för alla väder
Produktkod. p-200007423
Alternativt artikelnummer:
M4-11-595
M4-17-595
M4-49-595
M4-7-595
Produktkod. 17871739
Brand: Brady™ 176803
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör etiketter som tål upp till 10 års missbruk utomhus med detta lågkrympande vinyletikettmaterial (B-595). Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady handhållen etikettmaskin.
  • Gör etiketter som tål upp till 10 års missbruk utomhus med detta lågkrympande vinyletikettmaterial (B-595). Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady handhållen etikettmaskin.
  • Mångsidig: Idealisk för märkning av rör, utrustning, hyllor och andra industriella ytor
  • Tuff: Designad för att tåla långvarig exponering för UV-ljus, kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och smuts
  • Lim: Tillverkad med permanent akryllim med hög klibbighet för användning på grova, högstrukturerade, smutsiga och släta ytor, speciellt i kalla temperaturer
  • Långvarig: Väderbeständiga etiketter designade för att hålla i upp till 10 år i utomhusmiljö
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS 5609:1986 Section 2 and section 3 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Utstansad
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Främre
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av komponenter och utrustning, elektrisk märkning, anläggningsidentifiering, laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning, lockouttagout, säkerhetsidentifiering, rör- och ventilmärkning
För användning med (utrustning) BMP41, BMP51, M511 skrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Modell M4-7-595
Antal per förpackning 280 Etiketter/kartong
Kvantitet 1
Storlek 12.70 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to 180°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 82 °C
Tjocklek (engelska) 0.004 in
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 12.70 mm (W) x 12.70 mm (H)
Längd (engelska) 0,5 tum
Längd (metrisk) 12.70 mm
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 12.70 mm
Höjd (engelska) 0.5 in
Höjd (metrisk) 12.70 mm
Alternativt artikelnummer M4-7-595