Läs mer
Brady™ All-Weather Vinyl Labels
Produktkod. 31910386
Change view
Färg:
Black/Orange on White
Black/Yellow on White
Blue on White
Red on White
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
31910386 Black/Yellow on White
31910378 Black/Orange on White
31910395 Blue on White
31910400 Red on White
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31910386 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 177766
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
This durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive is ideal for labelling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
  • Pre-printed Spanish headers allow you to quickly create multicolor signs with a single print pass
  • Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces - including outdoors
  • Conforms and adheres to difficult surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
  • Resistant to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners, detergents and general industrial grime
  • A ribbon is required to print this material - use part number B30-R10000
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS 5609:1986 Section 2 and Section 3
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg Black/Yellow on White
Avsluta Gloss
Formatera Die-cut
Material Vinyl
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
För användning med (applikation) Electrical Labeling, General Identification, Hazard Communication Identification, Pipe and Valve Marking, Safety Identification
För användning med (utrustning) M610, M611, M710, BMP61, BMP71
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -40°F to +180°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +82°C
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Längd (engelska) 16 ft.
Bredd (engelska) 4 in.
Bredd (metrisk) 101.6 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 101.6 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 101.6 mm
Höjd (engelska) 1.9 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1.4 in.
Höjd (metrisk) 48.26 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 35.56 mm
Alternativt artikelnummer M6-38-595-PRE