Läs mer
Brady™ All Weather vinyletiketter för M710 och BMP71
Färg:
Gult
Solbränna
Vitt
Beskrivning
- Slitstark, lågkrympande vinyl med ultraaggressivt lim är idealisk för märkning av rör, utrustning, hyllor och nästan alla andra industriella ytor
- Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och hårda miljöytor - även utomhus
- Anpassar sig och fäster på ''svåra'' ytor som målade askeblock, målat trä, texturerad plast, pappersmantlade rör och formblåsta fall
- Motståndskraftig mot exponering för kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och allmän industriell smuts
- 8 till 10 års genomsnittlig hållbarhet utomhus i temperaturer från -°40 C till +°82 C (-°40 F till +°180 F); kan appliceras så lågt som -18 C (°0 °F)
- Brady™ autentiska material fungerar sömlöst med Brady™ skrivare för förbättrad skrivar- och materialkommunikation, sömlös mobilappinteraktion och bättre prestanda och tillförlitlighet
- Ett band krävs för att skriva ut detta material
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Märka |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Utomhusetiketter |
| Visa mer |