Läs mer
Brady™ Helvit självlaminerande vinyl omslagsetiketter för tråd och kabel för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17801369
Change view
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17801369 M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17869134 M710, BMP71
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17801369 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173807
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självlaminerande vinyl är ett idealiskt material för tråd- och kabelidentifiering. Detta material har god klarhet, formbarhet och är självsläckande.
  • Självlaminerande vinyl är idealisk för användning i kabel- och trådmärkning och allmän märkning i labb
  • Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
  • UL godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till 70 °C (-40 F °till 158 °F)
  • Tillverkad av B-427 vinyl
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 0,75 x 1,5 tum
Längd (engelska) 0,75 tum
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Höjd (metrisk) 19.05 mm
Alternativt artikelnummer M6-30-427-AW