Läs mer
(all-Z)-2-(6,9,12,15,18-Heneicosapentaenyl)-4,5-dihydro-4,4-dimethyl-oxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (all-Z)-2-(6,9,12,15,18-Heneicosapentaenyl)-4,5-dihydro-4,4-dimethyl-oxazole |
| CAS | 122055-68-9 |
| Molekylformel | C26H41NO |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)-6,9,12,15,18-Heneicosapentaen-1-yl-4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole |
| InChI formel | InChI=1S/C26H41NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25-27-26(2,3)24-28-25/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,4,7,10,13,16,19-24H2,1-3H3/b6-5-,9-8-,12-11-,15-14-,18-17- |
| LEDER | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC1=NC(C)(C)CO1 |
| IUPAC-namn | 2-[(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)-henicosa-6,9,12,15,18-pentaenyl]-4,4-dimethyl-5H-1,3-oxazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.61 |
| Formel vikt | 383.3188 |