Läs mer
Allantoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allantoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N4O4/c5-3(11)7-1(2(9)10)8-4(6)12/h1H,(H,9,10)(H3,5,7,11)(H3,6,8,12) |
| Formel vikt | 176.0546 |
| Procent renhet | >95% |