Läs mer
Allantoin-13C2,15N4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allantoin-13C2,15N4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1 |
| Procent renhet | >95% |