Läs mer
Allantoin, 98 %
Produktkod. 10745741 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10745741 100 g 100g
10142320 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10745741 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102841000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.62 SEK
    367.65 SEK / 100g
    Save 42.97 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 97-59-6 | C4H6N4O3 | 158,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-59-6
Molekylformel C4H6N4O3
Molekylvikt (g/mol) 158.12
MDL-nummer MFCD00005260
InChI-nyckel POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym allantoin, 5-ureidohydantoin, glyoxyldiureide, 1-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, glyoxyldiureid, allantol, cordianine, sebical, alantan, avc/dienestrolcream
PubChem CID 204
ChEBI CHEBI:15676
IUPAC-namn (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea
LEDER C1(C(=O)NC(=O)N1)NC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allantoin
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 230,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 25, V,15, 338
Merck Index 15, 250
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1g/190 ml. Andra lösligheter: lätt lösliga i alkalier, 1g/500 ml alkohol, praktiskt taget olösliga i eter
Formel vikt 158.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.