Läs mer
Allantoin, LoGiCal
Produktkod. 30458730
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458730 10 mg
1 options
Produktkod. 30458730 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1627.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allantoin
CAS 97-59-6
Analyt- eller komponentnamn Allantoin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H6 N4 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Allantoin, (RS)-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea, Urea, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-Allantoin (8CI), Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- (9CI), (2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)urea, 5-Ureidohydantoin, Allantion, Allantol, Cordianine, DL-Allantoin, Glyoxyldiureid, Glyoxyldiureide, Glyoxylic diureide, NSC 7606, Psoralon, Sebical, Septalan, (+/-)-Allantoin
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
IUPAC-namn (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 158.12
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 158,044 g/mol