Läs mer
Allantoin, MedChemExpress
Produktkod. 16439106
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16439106 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16439106 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0543
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Allantoin is a skin conditioning agent that promotes healthy skin, stimulates new and healthy tissue growth.
Allantoin is a skin conditioning agent that promotes healthy skin, stimulates new and healthy tissue growth.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allantoin
CAS 97-59-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H6N4O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 5-Ureidohydantoin
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (316.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.85 mg/mL (24.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N)NC(C(N1)=O)NC1=O
Molekylvikt (g/mol) 158.12
Formel vikt 158.12
Procent renhet 99.85%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease