Läs mer
Allantoin, Mikromol™
Produktkod. 17901556
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17901556 250 mg
1 options
Produktkod. 17901556 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1627.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Allantoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allantoin
CAS 97-59-6
Analyt- eller komponentnamn Allantoin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H6 N4 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Allantoin, (RS)-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea, Urea, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-Allantoin (8CI), Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- (9CI), (2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)urea, 5-Ureidohydantoin, Allantion, Allantol, Cordianine, DL-Allantoin, Glyoxyldiureid, Glyoxyldiureide, Glyoxylic diureide, NSC 7606, Psoralon, Sebical, Septalan, (+/-)-Allantoin
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
LEDER NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
IUPAC-namn (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea
Molekylvikt (g/mol) 158.12
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 158,044 g/mol