Läs mer
Allantoin, TRC
Produktkod. 30132784
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132784 25 g
30138275 5 g
30011897 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132784 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA54050025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-59-6
Molekylformel C4 H6 N4 O3
Molekylvikt (g/mol) 158.12
Synonym Allantoin, (RS)-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea, Urea, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-Allantoin (8CI), Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- (9CI), (2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)urea, (±)-Allantoin, 5-Ureidohydantoin, Allantion, Allantol, Cordianine, DL-Allantoin, Glyoxyldiureid, Glyoxyldiureide, Glyoxylic diureide, NSC 7606, Psoralon, Sebical, Septalan
IUPAC-namn (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea
LEDER NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allantoin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
Formel vikt 158.044
Procent renhet >95%