Läs mer
Allegro Respiratorservetter, isopropanolbaserade
Produktkod. 11745118 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kvantitet:
100 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11745118 100 Pk. Paket med 100
1 options
Produktkod. 11745118 Leverantör Allegro Leverantörsnummer 8633211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00 SEK
    278.30 SEK / Paket med 100
    Save 69.70 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Använd dessa isopropanolbaserade respiratorservetter för att hålla andningsskydd rena mellan schemalagda desinfektioner enligt uppdrag av OSHA.
  • Isopropanolbaserade andningsskyddsrengöringsskydd är för användning med ansiktsmasker av gummi och annan personlig säkerhetsutrustning.
  • Individuellt inslagna; boxen kan användas som en väggmonterad dispenser.
  • Aktiv ingrediens: 70% isopropanol.
  • Ej tillgängligt i Kanada.
Specifikationer
Produkttyp Städmaterial
Lösningstyp Isopropanol-baserad
För användning med (utrustning) Andningsmasker
Certifikat och efterlevnad OSHA
Kvantitet 100 Pk.
Längd (metrisk) 13 mm
Bredd (metrisk) 28 mm