Läs mer
Cole-Parmer™ Allegro™ Rengöringsservetter för andningsskydd
Produktkod. 11755118 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Certifikat och efterlevnad:
OSHA
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Certifikat och efterlevnad Förpackningsstorlek
11755118 OSHA Paket med 100
1 options
Produktkod. 11755118 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 8633201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00 SEK
    302.45 SEK / Paket med 100
    Save 86.55 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll andningsskydd rena mellan schemalagd desinfektion enligt uppdrag från OSHA med dessa våtservetter. Allegro™ Respiratorrengöringsservetter är avsedda för användning med silikon, plast eller andra ytor där tillverkaren rekommenderar användning av ett alkoholfritt desinfektionsmedel.
Alkoholfria rengöringsdynor för andningsskydd är individuellt förpackade, lådan kan användas som en väggmonterad dispenser. Aktiv ingrediens: bensalkoniumklorid.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OSHA