Läs mer
PEPperCHIP™ Allergen Epitope Microarray
Produktkod. 16327778
Change view
Antal: 1 Slide
Produktkod.
16327778 Antal: 1 Slide
1 options
Produktkod. 16327778 Leverantör PEPperCHIP™ Leverantörsnummer SPC.039.001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Allergen Epitope Microarray med 4022 epitopspecifika peptider tryckta i duplikat. Mikroarrayen kan användas för epitopkartläggning, serumscreening eller upptäckt av biomarkörer.
  • Microarray innehåll: 4022 linjära allergenepitoper baserade på 223 olika allergener som refereras till i Immune Epitope Database
  • Databasepitoplängder: 5 till 53 aa
  • Microarray epitoplängder: 5 till 17 aa beroende på databasepitoplängden; längre epitoper translaterades till överlappande 17 aa-peptider
  • Antal peptider: 4022 tryckt i duplikat och HA-, polio- och c-Myc-kontrollpeptider
Specifikationer
Beläggning PEGMA/PMMA
Beskrivning 1 arraykopia per mikroarray
Kvantitet 1 Skjut
Bifogningsmetod Kombinatorisk peptidsyntes genom aminosyralaserutskrift
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Färg Genomskinlig
Regulatorisk status RUO
Streckkod Individuell streckkod för varje mikroarray
Material Mikroskopiskt glas
Typ High-density Peptide Microarray
För användning med (applikation) Antikroppsvalidering, epitopkartläggning, serumscreening, upptäckt av biomarkörer
Sterilitet Icke-steril
Mått (LxB) 75.4 x 25 mm