missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Allergosil, TRC

Produktkod. 30310458
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30310458 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30310458 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA11004310G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Allergosil
CAS 110-04-3
Molekylformel C2H6O6S2
Kvantitet 10 g
Synonym Ethane-alpha,beta-disulfonic Acid, Ethanedisulfonic Acid, Ethylenedisulfonic Acid
InChI formel InChI=1S/C2H6O6S2/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8)
LEDER OS(=O)(=O)CCS(=O)(=O)O
IUPAC-namn ethane-1,2-disulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 190.2
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.