missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Allergosil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allergosil |
| CAS | 110-04-3 |
| Molekylformel | C2H6O6S2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Ethane-alpha,beta-disulfonic Acid, Ethanedisulfonic Acid, Ethylenedisulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O6S2/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8) |
| LEDER | OS(=O)(=O)CCS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | ethane-1,2-disulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?