Läs mer
Witeg™ Allihn-lampkondensatorer
Produktkod. 11833562
Change view
Standard konisk led nr:
19/26
24/29
29/32
Längd (metrisk) jacka:
250 mm
400 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) jacka
11833562 19/26 250 mm
11843562 24/29 250 mm
11863562 29/32 250 mm
11873562 29/32 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11833562 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 1 722 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00 SEK
    867.37 SEK / Paket med 1
    Save 747.63 SEK
    46% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Använd Witeg™ Allihn Bulb Condenser, som består av ett långt glasrör med vattenmantel. En serie lampor på röret ökar ytan.
  • Olika jacklängder
Specifikationer
Diameter (metrisk) Innerslang 6.4 mm
Diameter (metrisk) yttre tubulering 11 mm
Längd (metrisk) jacka 250 mm
Kvantitet 1 förpackning
Standard konisk led nr 19/26
Typ Allihn-glödlampkondensator