Läs mer
Allihn kondensor med jordkon och uttag
Produktkod. 11381845
Change view
Standard konisk led nr:
24/29
29/32
Längd (metrisk) jacka:
545 mm
550 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) jacka Förpackningsstorlek
11381845 24/29 545 mm Varje
15507790 29/32 550 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381845 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer CX7/33/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.00 SEK
    2115.88 SEK / Paket med 1
    Save 449.12 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 10-03-2027
Idealisk för refluxapplikationer.
  • Inre glödlampssektioner ger ökad kylyta
  • Med löstagbara plastskruvgängade anslutningar för enkel och säker fastsättning av flexibla slangar
Specifikationer
För användning med (applikation) Idealisk för refluxarbete
Längd (metrisk) jacka 545 mm
Längd (metrisk) 545 mm
Standard konisk led nr 24/29
Material Borsilikatglas
Typ Allihn kondensor