Läs mer
Allihn kondensor med jordkon och uttag
Produktkod. 15507790
Standard konisk led nr:
24/29
29/32
Längd (metrisk) jacka:
545 mm
550 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15507790
Brand: Quickfit CX7/44/SC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för refluxapplikationer.
  • Inner bulb sections provide increased cooling surface
  • With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) jacka 550 mm
Kvantitet 1 Each
Standard konisk led nr 29/32
Material Borosilicate Glass
Typ Allihn Condenser