Läs mer
Allihn kondensor med jordkon och uttag
Produktkod. p-8319008
Standard konisk led nr:
24/29
29/32
Längd (metrisk) jacka:
545 mm
550 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11381845
Brand: Quickfit CX7/33/SC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för refluxapplikationer.
  • Inre glödlampssektioner ger ökad kylyta
  • Med löstagbara plastskruvgängade anslutningar för enkel och säker fastsättning av flexibla slangar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Idealisk för refluxarbete
Längd (metrisk) jacka 545 mm
Längd (metrisk) 545 mm
Standard konisk led nr 24/29
Material Borsilikatglas
Typ Allihn kondensor