Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Allihn kondensorer med glasoliver
Produktkod. 12643790
Change view
Standard konisk led nr:
NS 14/23
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
12643790 NS 14/23 Varje
1 options
Produktkod. 12643790 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05223201
Beräknad leverans: 15-12-2026
Allihn kondensorer för kondensering av ångor
  • Allihn kondensorer enl. till DIN 12581 och utöver DIN
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Beskrivning Kylyta - 100 cm²
Längd (metrisk) jacka 160 mm
Antal glödlampor 6
Kvantitet 1
Standard konisk led nr NS 14/23
Material DURAN™ Slang